Learn More
Manganous Sulfate, MnSO4-H2O, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11408845 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11408845 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11408845 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0522509980
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
High-purity manganese(II) sulfate monohydrate used in diverse biological research and industrial applications.
Specifica
Materiale o nome chimico Manganous Sulfate
CAS 10034-96-5
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Formula molecolare H2MnO5S
Numero MDL MFCD00149159
Sinonimo manganese sulfate monohydrate, manganese ii sulfate monohydrate, manganese sulfate hydrate, manganese ii sulfate hydrate, mnso4.h2o, manganous sulfate monohydrate, unii-w00lys4t26, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
InChI Key ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC Name manganese(2+) hydrate sulfate
Molecular Weight (g/mol) 169.01
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
Peso formulazione 223.06
Grado Research
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Manganous sulfate, hydrate, 100 g
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Manganese sulphate hydrate