Learn More
Manganous Sulfate, Monohydrate, Powder, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Manganous Sulfate |
| Nota nome | Monohydrate |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 500 g |
| IUPAC Name | manganese(2+);sulfate;hydrate |
| Peso formulazione | 169.02 |
| Percent Purity | 98.0% |
| Grado | BAKER ANALYZED™ ACS Reagent |
| Imballaggio | Flacone in polietilene |
| Gravità specifica | 1L = 2.95kg |