Learn More
Cytiva Manifold Tray for Ettan™ IPGphor™ 3 Isoelectric Focusing Unit
Codice prodotto. 10166674 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Ettan IPGphor 3 IEF Unit
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10166674 Ettan IPGphor 3 IEF Unit Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10166674 Fornitore Cytiva N. del fornitore 80649857
Spedizione stimata: 08-01-2027
Manifold Tray for Ettan™ IPGphor™ 3 Isoelectric Focusing Unit
  • Uniform thermal characteristics
  • High heat conductivity
  • No wetted part
  • Sample equilibration in same tray
  • No. of gels: 1 to 12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Ettan IPGphor 3 IEF Unit
Tipo IPGphor Manifold Ceramic Tray
Materiale Ceramic
N. di gel 1 to 12
Quantità Complete packsize