Learn More
Mannitol, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Codice prodotto. 31750721
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
2.50L
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
31750721 500 g 500g
31750697 2.5 kg 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 31750721 Fornitore Ricca Chemical Company N. del fornitore RDCM0200500B1
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
CAS: 69-65-8 | C6H14O6 | 182.17 g/mol
Identificatori chimici
CAS 69-65-8
Formula molecolare C6H14O6
Molecular Weight (g/mol) 182.17
Numero MDL MFCD00064287
InChI Key FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
IUPAC Name hexane-1,2,3,4,5,6-hexol
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Specifica
Punti di ebollizione Approximately 290°C to 295°C
Residuo della combustione max. 0.01%
Perdita all'essiccatura max. 0.05%
Imballaggio White Poly Wide Mouth Bottle
Quantità 500 g
Rotazione specifica 23.3-24.3°
Grado ACS
Materia insolubile max. 0.01%
Acido titolabile max. 0.0008 meq/g
Forma fisica Crystalline Powder or Lumps