Learn More
Mannitol, Powder, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Mannitol |
| CAS | 69-65-8 |
| Imballaggio | Poly Bottle |
| Formula molecolare | C6H14O6 |
| Numero MDL | MFCD00064287 |
| Quantità | 500 g |
| Gravità specifica | 1L = 1.52kg |
| Sinonimo | d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex |
| InChI Key | FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO |
| Vedi altri risultati |