Learn More
Mannitol, Powder, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15351791 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15351791 500 g Poly Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15351791 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 255301
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
CAS: 69-65-8 | C6H14O6 | 182.17 g/mol
Identificatori chimici
CAS 69-65-8
Formula molecolare C6H14O6
Molecular Weight (g/mol) 182.17
Numero MDL MFCD00064287
InChI Key FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
PubChem CID 6251
ChEBI CHEBI:16899
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Mannitol
Imballaggio Poly Bottle
Quantità 500 g
Gravità specifica 1L = 1.52kg
IUPAC Name (2R,3R,4R,5R)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol
Peso formulazione 182.17
Grado Multi-Compendial/USP
Forma fisica Powder