Learn More
VACUUBRAND™ Manometers
Sfoglia Tutto Vacuubrand Prodotti
Click to view available options
Gamma di pressione:
0 to 6 bar
1 to 1000 mbar
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | For vacuum adjustment device |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | For vacuum adjustment device |
| Gamma di pressione | 1 to 1000 mbar |
| Product Type | Manometer |