Learn More
Welch™ Valvola a sfera manuale
Codice prodotto. 10576122 Sfoglia Tutto Welch Ilmvac Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Valvola a sfera
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
10576122 Valvola a sfera Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10576122 Fornitore Welch™ N. del fornitore 700048
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    224.00€
    212.08€ / pezzi 1
    Risparmia 11.92€
    5% Sconto
Spedizione stimata: 11-12-2026
Use these two-way valves in a wide variety of high pressure applications. Welch Ilmvac™ Manual Ball Valves provide full unrestricted flow that allows no product restrictions through the valve.
  • Two-way ball valve, DN 25
  • Brass nickel-plated
  • Manually operated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) High pressure applications
Quantità 1 Each
Tipo Valvola a sfera