Learn More
Slice™ Manual Box Cutter
Codice prodotto. 16403609
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black/Orange
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
16403609 Black/Orange Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16403609 Fornitore Slice™ N. del fornitore 10400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.23€
    29.54€ / pezzi 1
    Risparmia 7.69€
    20% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Features a finger-friendly™ safety blade made from advanced ceramic
  • Handle type: 3-position
  • Distinctive protective ergo J-hook handle
  • Compatible blades: 10404, 10408
  • Finger-friendly™ edge stays sharp 11x longer
  • Reduces injuries, lowers costs
  • Non-sparking, non-conductive blade
  • Includes 1 double-sided, round-tip safety blade
  • Ambidextrous design
  • Red Dot Design Award winner
  • Blade extends to two different cutting depths
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Papers, Bags, Boxes, Tubes
Lunghezza (sistema imperiale) 6.69 in.
Lunghezza (sistema metrico) 170 mm
Materiale TPEE, GFN, POM, Carbon Steel, Zirconium Oxide
Colore Black/Orange
Da utilizzare con (applicazione) Safety cutting
Include 1 double-sided, round-tip safety blade
N. per confezione 1 Ea.
Peso (sistema imperiale) 3.54 oz.
Peso (sistema metrico) 100.3 g
Larghezza (sistema imperiale) 3.4 in.
Larghezza (sistema metrico) 86.35 mm
Tipo di maniglia 3-position
Product Type Box Cutter