Learn More
Slice™ Manual Carton Cutter
Codice prodotto. 16423649
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Gray/Orange
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
16423649 Gray/Orange Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16423649 Fornitore Slice™ N. del fornitore 10585
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.91€
    16.95€ / pezzi 1
    Risparmia 6.96€
    29% Sconto
Spedizione stimata: 14-12-2026
Acetone-resistant metal sheath slides up to protect blade, or down to expose it
  • Installed blade type: rounded tip to prevent punctures; protrudes at the right angle to effectively cut boxboard
  • Durable nylon handle with acetone-resistant metal sheath
  • Ambidextrous design
  • Compatible blades: 10526, 10528
  • Finger-friendly™ grind edge stays sharp 11x longer than metal; safe to touch
  • Chemically inert blade never rusts
  • Non-sparking, non-conductive, non-magnetic blade
  • Oil- and lubricant-free blade
  • Reduces injuries, lowers costs
  • No-tool blade change
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Papers, Bags, Boxes, Tubes
Lunghezza (sistema imperiale) 3.57 in.
Lunghezza (sistema metrico) 90.8 mm
Materiale GFN, Aluminum, Zirconium Oxide
Colore Gray/Orange
Da utilizzare con (applicazione) Safety Cutting
Include 1 ceramic rounded tip blade
N. per confezione 1 Ea.
Peso (sistema imperiale) 0.73 oz.
Peso (sistema metrico) 20.7 g
Larghezza (sistema imperiale) 0.86 in.
Larghezza (sistema metrico) 21.8 mm
Tipo di maniglia Fixed blade
Product Type Box Cutter