Learn More
- Home
- Products
- Vials
- Vial Capping and Decapping Equipment
- Thermo Scientific™ Manual Crimpers, Decrimpers and Decrimping Pliers
Thermo Scientific™ Manual Crimpers, Decrimpers and Decrimping Pliers
Codice prodotto. 10231585| Codice prodotto. | Size | Tipo | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|
| 10231585 | 13 mm | Manual Crimper (Flip-off) | Pezzo |
| 15280389 | 8 mm | Manual Crimper | Pezzo |
| 14860742 | 11 mm | Manual Crimper | Pezzo |
| 13488988 | 20 mm | Manual Crimper | Pezzo |
| 10147664 | 8 mm | Manual Crimper | Pezzo |
| 10429454 | 11 mm | Manual Crimper | Pezzo |
| 10566765 | 13 mm | Manual Crimper | Pezzo |
| 12400268 | 20 mm | Manual Crimper | Pezzo |
| 10372525 | 20 mm | Manual Crimper (Flip-off) | Pezzo |
| 10250535 | 28 mm | Manual Crimper | Pezzo |
| 10773667 | 30 mm | Manual Crimper | Pezzo |
| 10229964 | 32 mm | Manual Crimper | Pezzo |
| 11528470 | 11 mm | Manual Crimper | Pezzo |
| 11538470 | 20 mm | Manual Crimper | Pezzo |
| 15290389 | 8 mm | - | Pezzo |
| 15188784 | 20 mm | - | Pezzo |
| 10259614 | 8 mm | Manual Decrimper | Pezzo |
| 10488084 | 11 mm | Manual Decrimper | Pezzo |
| 10240535 | 13 mm | Manual Decrimper | Pezzo |
| 10279364 | 20 mm | Manual Decrimper | Pezzo |
| 12852344 | 28 mm | Manual Decrimper | Pezzo |
| 10301535 | 30 mm | Manual Decrimper | Pezzo |
| 11528240 | 32 mm | Manual Decrimper | Pezzo |
| 11564815 | 20 mm | Manual Crimper | Pezzo |
| 10530303 | 11 mm | Manual Decrimper | Pezzo |
| 10143362 | 20 mm | Manual Decrimper | Pezzo |
| 12054907 | 11 mm | Manual Decapping Plier | Pezzo |
| 10299454 | 13 mm | Manual Decapping Plier | Pezzo |
| 10066164 | 20 mm | Pinza di apertura manuale | Pezzo |
| 10200205 | 30 mm | Pinza di apertura manuale | Pezzo |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Achieve secure, repeatable crimps or remove seals with minimized risk of damage when you use Thermo Scientific™ Manual Crimpers, Decrimpers and Decrimping Pliers, also for use with National or Chromacol vials.
- Factory set to propery crimp standard-thickness seals
- Adjustable handle setting scree allows proper crimps with septa of varying thickness
Specifica
Specifica
| Descrizione | Manual Crimper, Flip-Off |
| N. per confezione | 1 Ea. |
| Tipo | Manual Crimper (Flip-off) |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | National Vial, Chromacol Vial, Repeatable Crimp, Remove Seal, Attach Seals to Chromatography, Serum Vial |
| Size | 13 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Industrial Chromatography |
| Linea di prodotti | National |