Learn More
Thermo Scientific™ Manual Crimpers and Decrimpers for Sealing and Unsealing Crimp Vials
Codice prodotto. 17383763 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
11 mm Crimp Vials
13 mm Crimp Vials
20 mm Crimp Vials
8 mm Crimp Vials
Tipo:
Manual Crimper
Manual Decrimper
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Tipo Dimensione della confezione
17383763 20 mm Crimp Vials Manual Decrimper Pezzo
17314163 11 mm Crimp Vials Manual Crimper Pezzo
17324163 13 mm Crimp Vials Manual Crimper Pezzo
17334163 20 mm Crimp Vials Manual Crimper Pezzo
17354163 8 mm Crimp Vials Manual Crimper Pezzo
17364163 11 mm Crimp Vials Manual Decrimper Pezzo
17374163 13 mm Crimp Vials Manual Decrimper Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 17383763 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 60180DCR20
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use Thermo Scientific™ Manual Vial Crimpers and Decrimpers to attach or remove crimp caps from vials, respectively.
Use Thermo Scientific™ Vial Crimpers and Decrimpers to manually attach or remove crimp caps from vials, respectively. These manual crimpers and decappers are available in 8 mm, 11 mm, 13 mm, and 20 mm sizes and allow you to easily seal or remove crimp caps reliably.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Manual Decrimper
Da utilizzare con (apparecchiatura) 20 mm Crimp Vials
Materiale Stainless Steel/Aluminum
Linea di prodotti SureSTART Level 2