Learn More
Macherey-Nagel™ Manual Decapper
240.00€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10064610
|
Macherey-Nagel™
735408 |
8 mm Aluminum Caps |
240.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10144661
|
Macherey-Nagel™
735911 |
11 mm Aluminum Crimp Caps |
240.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Manual Decapper | |
1 Each |