Learn More
Fisherbrand™ Decapsulatore manuale, in acciaio, non autoclavabile
Gli strumenti di apertura manuali consentono una facile rimozione dei sigilli in alluminio senza il rischio di rottura.
Marca:  Fisherbrand™
992.75 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23262" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11849440
  • 1045.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Decapper
  • Manual
  • Steel
Specifica
Specifica
Aluminum Cap
28mm Decapper