Learn More
Thermo Scientific™ Manual GC Syringes
Codice prodotto. 10361195 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 μL
5 μL
10 μL
10 µl
25 μL
50 μL
100 μL
250 μL
Calibro dell'ago:
23 G
23s G
25 G
26 G
Product Type:
Fisso
GC Autosampler Syringe, Fixed Needle
GC Autosampler Syringe, Plunger-in-Needle, 50 mm
GC Autosampler Syringe, Plunger-in-Needle, 70 mm
GC Autosampler Syringe, Removable Needle
Quantità:
6/Pk.
Confezioni singole
Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Calibro dell'ago Product Type Quantità unitSize
10361195 1 μL 23 G GC Autosampler Syringe, Plunger-in-Needle, 50 mm Ea. Pezzo
10752327 1 μL 23 G GC Autosampler Syringe, Plunger-in-Needle, 70 mm Ea. Pezzo
13476806 5 μL 23s G GC Autosampler Syringe, Fixed Needle Ea. Pezzo
10219744 5 μL 26 G GC Autosampler Syringe, Fixed Needle Ea. Pezzo
10334133 10 µl 23 G Fisso Confezioni singole Pezzo
10531305 10 μL 23 G GC Autosampler Syringe, Fixed Needle 6/Pk. pezzi 6
10771937 10 μL 26 G GC Autosampler Syringe, Removable Needle Ea. Pezzo
10219274 25 μL 25 G GC Autosampler Syringe, Fixed Needle Ea. Pezzo
10311005 25 μL 25 G GC Autosampler Syringe, Removable Needle Ea. Pezzo
10713287 50 μL 25 G GC Autosampler Syringe, Removable Needle Ea. Pezzo
10321005 100 μL 25 G GC Autosampler Syringe, Fixed Needle Ea. Pezzo
10670436 250 μL 25 G GC Autosampler Syringe, Fixed Needle Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 10361195 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 365B0511
Spedizione stimata: 01-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Easily accomplish accurate, precise, and reproducible manual injections with Thermo Scientific™ GC Syringes.
Achieve accurate, precise, and reproducible manual injections easily using Thermo Scientific™ Manual GC Syringes. The robust, field-proven designs are optimized for septum piercing. They are made of borosilicate glass with metal flanges of either stainless steel or nickel-plated brass and cover a range of volumes. Easy-to-read markings ensure reproducibility.
  • Syringes available in a range of volumes
  • PTFE Luer-Lok™ syringes
  • PTFE Luer Slip syringes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 1.0uL; 50mm L; Plunger-in-needle
Calibro dell'ago 23 G
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm
Product Type GC Autosampler Syringe, Plunger-in-Needle, 50 mm
Monouso Reusable
Quantità Ea.
Volume (sistema metrico) 1 μL
Lunghezza (sistema metrico) ago 50 mm
Stile del punto dell'ago Cone
Da utilizzare con (apparecchiatura) GC Autosampler