Learn More
Slice™ Manual Industrial Knife
Codice prodotto. 16453639
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black/Orange
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
16453639 Black/Orange Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16453639 Fornitore Slice™ N. del fornitore 10559
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.37€
    42.75€ / pezzi 1
    Risparmia 7.62€
    15% Sconto
Spedizione stimata: 11-12-2026
Manual retraction with 4 cutting depths: max depth of 76 mm
  • Installed blade type: rounded tip
  • Durable nylon handle
  • Ambidextrous design: reverse blade orientation for lefties
  • Finger-friendly™ edge lasts 11x longer than metal
  • Fewer blade changes = fewer injuries
  • Reduces injuries, lowers costs
  • Non-sparking, non-conductive, non-magnetic blade
  • Chemically inert blade never rusts
  • Oil- and lubricant-free blade
  • Blade is safe up to 1600°C
  • Compatible blades: 10538, 10539, 10540
  • Includes built-in lanyard hole and a quick-release blade change
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Papers, Bags, Boxes, Tubes
Lunghezza (sistema imperiale) 6.09 in.
Lunghezza (sistema metrico) 154.7 mm
Materiale GFN, POM, Stainless Steel, Carbon Steel, Zirconium Oxide
Colore Black/Orange
Da utilizzare con (applicazione) Safety Cutting
Include 1 ceramic rounded tip blade
N. per confezione 1 Ea.
Peso (sistema imperiale) 2.54 oz.
Peso (sistema metrico) 72 g
Larghezza (sistema imperiale) 1.34 in.
Larghezza (sistema metrico) 34 mm
Tipo di maniglia 5-position
Product Type Utility Knife