Learn More
Slice™ Manual Pen Cutter
Codice prodotto. 16403619
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black/Orange
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
16403619 Black/Orange Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16403619 Fornitore Slice™ N. del fornitore 10513
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.71€
    20.43€ / pezzi 1
    Risparmia 5.28€
    20% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Features finger-friendly™ safety blade made from advanced ceramics
  • Handle type: 3-position
  • Durable glass-filled nylon handle
  • Compatible blades: Slice™ 10404, 10408
  • Reduces injuries, lowers costs
  • Lanyard hole keeps tool handy
  • Non-sparking, non-conductive blade
  • Ambidextrous design
  • No-tool blade change
  • Finger-friendly™ edge stays sharp 11x longer
  • Fewer blade changes = fewer injuries
  • Offers two cutting depths
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Papers, Bags, Boxes, Tubes
Lunghezza (sistema imperiale) 5.26 in.
Lunghezza (sistema metrico) 133.50 mm
Materiale ABS, GFN, POM, Carbon Steel, Zirconium Oxide
Colore Black/Orange
Da utilizzare con (applicazione) Safety Cutting
Include 1 ceramic blade
N. per confezione 1 Ea.
Peso (sistema imperiale) 1.02 oz.
Peso (sistema metrico) 29 g
Larghezza (sistema imperiale) 0.68 in.
Larghezza (sistema metrico) 17.35 mm
Tipo di maniglia 3-position
Product Type Box Cutter, Utility Knife