Learn More
Slice™ Manual Utility Knife
Codice prodotto. 16423639
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black/Orange
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
16423639 Black/Orange Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16423639 Fornitore Slice™ N. del fornitore 10550
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.23€
    35.82€ / pezzi 1
    Risparmia 6.41€
    15% Sconto
Spedizione stimata: 11-12-2026
Durable utility cutter features finger-friendly™ safety blade made from advanced ceramics
  • Handle type: 5-position
  • Durable glass-filled nylon handle
  • Compatible blades: Slice™ 10526, 10528
  • Finger-friendly™ edge stays sharp 11x longer
  • Reduces injuries, lowers costs
  • Non-sparking, non-conductive blade
  • Ambidextrous design
  • Lanyard hole keeps tool handy
  • No-tool blade change
  • Fewer blade changes = fewer injuries
  • Offers two cutting depths
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Papers, Bags, Boxes, Tubes
Lunghezza (sistema imperiale) 6.06 in.
Lunghezza (sistema metrico) 154 mm
Materiale GFN, POM, Carbon Steel, Zirconium Oxide
Colore Black/Orange
Da utilizzare con (applicazione) Safety Cutting
Include 1 ceramic blade
N. per confezione 1 Ea.
Peso (sistema imperiale) 2.35 oz.
Peso (sistema metrico) 66.5 g
Larghezza (sistema imperiale) 1.41 in.
Larghezza (sistema metrico) 35.7 mm
Tipo di maniglia 5-position
Product Type Box Cutter, Utility Knife