Learn More
Slice™ Manual Utility Scraper With Safety Blade
Codice prodotto. 16453649
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black/Orange
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
16453649 Black/Orange Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16453649 Fornitore Slice™ N. del fornitore 10591
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.55€
    32.69€ / pezzi 1
    Risparmia 5.86€
    15% Sconto
Spedizione stimata: 11-12-2026
Manual-retract scraper with durable finger-friendly™ safety blade
  • Installed blade type: rounded tip
  • Durable nylon handle with soft-touch comfort grips
  • Ambidextrous design
  • Compatible blades: 10526, 10528
  • Finger-friendly™ edge lasts 11x longer than metal
  • Chemically inert blade never rusts
  • Non-sparking, non-conductive, non-magnetic blade
  • Oil- and lubricant-free blade
  • Reduces injuries, lowers costs
  • No-tool blade change
  • Handle includes built-in lanyard hole
  • Ideal for scraping paint, rust, and adhesives
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Papers, Bags, Boxes, Tubes
Lunghezza (sistema imperiale) 5.39 in.
Lunghezza (sistema metrico) 137 mm
Materiale GFN, TPEE, POM, Zirconium Oxide
Colore Black/Orange
Da utilizzare con (applicazione) Safety Cutting
Include 1 ceramic rounded tip blade
N. per confezione 1 Ea.
Peso (sistema imperiale) 2.33 oz.
Peso (sistema metrico) 66.1 g
Larghezza (sistema imperiale) 2.88 in.
Larghezza (sistema metrico) 73.2 mm
Tipo di maniglia Fixed blade
Product Type Scraper