Learn More
Abnova™ MAPK Phospho-Specific Array
Codice prodotto. 16002445
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16002445 1 Kit 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16002445 Fornitore Abnova™ N. del fornitore AA0033.1Kit(2Samples)
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
MAPK Phospho-Specific Array includes 185 highly specific and well-characterized phosphorylation antibodies in the MAPK pathway.
  • This product must be accompanied with Antibody Array Detection Kit
  • The arrays are printed on standard-size coated glass microscope slides and can be scanned on all microarray scanners that are compatible with 76 x 25 x 1 mm slides
  • Suitable Sample: Cultured Cells, Frozen Tissue, FFPE Tissue, Serum
Specifica
Content And Storage 4°C
Metodo di rilevamento Fluorometric
Quantità 1 Kit
Da utilizzare con (applicazione) Profiling
Product Type Array/Library