Learn More
Maprotiline hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16492136
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16492136 500 mg 500mg
16428316 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16492136 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0444
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress Maprotiline hydrochloride is a selective noradrenalin re-uptake inhibitor and a tetracyclic antidepressant.
Maprotiline hydrochloride is a selective noradrenalin re-uptake inhibitor and a tetracyclic antidepressant.
Specifica
Materiale o nome chimico Maprotiline hydrochloride
CAS 10347-81-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H24ClN
Quantità 500 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 83.33 mg/mL (265.50 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 2.2 mg/mL (7.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES CNCCCC1(CC2)C3=CC=CC=C3C2C4=CC=CC=C14.Cl
Molecular Weight (g/mol) 313.86
Peso formulazione 313.86
Percent Purity 99.43%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only