Learn More
Thermo Scientific™ Marathon 11mm I.D. Septa in Glass Jar
Codice prodotto. 15204543 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
11 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
15204543 11 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15204543 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 313P3233
Spedizione stimata: 02-12-2026
Use low bleed, robust BTO Septa for demanding GC-MS applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Low Coring Septum
Da utilizzare con (apparecchiatura) Trace and Focus GC Instruments
Materiale Silicone
Diametro (sistema metrico) interno 11 mm