Learn More
Thermo Scientific™ Marathon 9mm I.D. Septa in Glass Jar
Codice prodotto. 15224543 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
9 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
15224543 9 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15224543 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 313P3240
Spedizione stimata: 23-11-2026
Use low bleed, robust BTO Septa for demanding GC-MS applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Low Bleed Septum
Da utilizzare con (apparecchiatura) Trace and Focus GC Instruments
Materiale Silicone
Diametro (sistema metrico) interno 9 mm