Learn More
SCAT™ Tramoggia con coperchio 'MARCO', V2.0, HDPE-EC
Codice prodotto. 16852130 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
150 mm
152 mm
370 mm
125 cm
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
GL 45
GL45
R2 in. BSP/G2 (m) and 2 in. Tri-Sure (m)
S50
S51
S55
S60/61
S65
S70/71
Materiale:
HDPE, conduttivo elettrostatico
HDPE-EC
Include:
Controllo di livello, lunghezza del galleggiante 150 mm, setaccio rimovibile e cavo di messa a terra
Controllo di livello, lunghezza del galleggiante 190 mm, setaccio rimovibile e cavo di messa a terra
Lancia (220 mm), setaccio rimovibile e cavo di messa a terra
Removable Sieve, Earthing Cable
Removable Sieve, Earthing Cable, Level Control w/ 150 mm Floater
Setaccio e cavo di messa a terra rimovibili
Dimensione della confezione:
Pezzo
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Dimensioni filettatura (sistema metrico) Materiale Include unitSize
16852130 150 mm GL45 HDPE, conduttivo elettrostatico Setaccio e cavo di messa a terra rimovibili Pezzo
17155501 152 mm GL 45 HDPE, conduttivo elettrostatico Setaccio e cavo di messa a terra rimovibili Pezzo
16802140 370 mm S50 HDPE, conduttivo elettrostatico Lancia (220 mm), setaccio rimovibile e cavo di messa a terra Pezzo
16892130 370 mm S51 HDPE, conduttivo elettrostatico Lancia (220 mm), setaccio rimovibile e cavo di messa a terra Pezzo
16842130 150 mm S55 HDPE, conduttivo elettrostatico Setaccio e cavo di messa a terra rimovibili Pezzo
16882130 370 mm S55 HDPE, conduttivo elettrostatico Lancia (220 mm), setaccio rimovibile e cavo di messa a terra Pezzo
16832130 150 mm S60/61 HDPE, conduttivo elettrostatico Setaccio e cavo di messa a terra rimovibili Pezzo
16872130 370 mm S60/61 HDPE, conduttivo elettrostatico Lancia (220 mm), setaccio rimovibile e cavo di messa a terra Pezzo
16812130 370 mm S60/61 HDPE, conduttivo elettrostatico Controllo di livello, lunghezza del galleggiante 190 mm, setaccio rimovibile e cavo di messa a terra Pezzo
16802130 370 mm S60/61 HDPE, conduttivo elettrostatico Controllo di livello, lunghezza del galleggiante 150 mm, setaccio rimovibile e cavo di messa a terra Pezzo
16862130 150 mm S65 HDPE, conduttivo elettrostatico Setaccio e cavo di messa a terra rimovibili Pezzo
16872140 370 mm S65 HDPE, conduttivo elettrostatico Lancia (220 mm), setaccio rimovibile e cavo di messa a terra Pezzo
17863530 125 cm S70/71 HDPE-EC Removable Sieve, Earthing Cable, Level Control w/ 150 mm Floater Pezzo
17208870 370 mm R2 in. BSP/G2 (m) and 2 in. Tri-Sure (m) HDPE, conduttivo elettrostatico Setaccio e cavo di messa a terra rimovibili Pezzo
17957250 125 cm S70/71 HDPE-EC Removable Sieve, Earthing Cable Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Codice prodotto. 16852130 Fornitore SCAT™ N. del fornitore 318962
Spedizione stimata: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Gli imbuti di sicurezza SCAT 'MARCO' V2.0 possono essere chiusi in modo sicuro ed evitare il pericolo di accensione. Disponibile anche in plastica antistatica.
  • Imbuto di sicurezza per coperchio 'MARCO', V2.0 è un moderno imbuto per coperchio in HDPE di alta qualità con una resistenza estremamente elevata agli acidi, agli alcali e a molti prodotti chimici
  • Il bordo di presa integrato sul coperchio dell'imbuto aumenta la presa senza dover toccare il coperchio eventualmente sagomato
  • L'innovativo coperchio dell'imbuto con anello di tenuta integrato chiude il bordo dell'imbuto e impedisce la fuoriuscita di gas esplosivi o pericolosi per la salute
  • Una robusta cerniera garantisce una lunga durata del meccanismo di chiusura
  • Il tappo a vite rotante rende più facile avvitare e svitare l'imbuto del coperchio sul contenitore
  • Con setaccio rimovibile per una facile pulizia
  • La versione non conduttiva dell'imbuto del coperchio di sicurezza 'MARCO' V2.0 è in linea con lo schema di colori SCAT grazie alla sua colorazione blu e bianca
  • Le versioni conduttive dell'imbuto del coperchio di sicurezza 'MARCO' V2.0 sono in nero e quindi si differenziano chiaramente per il colore dalla versione non conduttiva
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 140 mm
Capacità (sistema metrico) 300 mL
Materiale HDPE, conduttivo elettrostatico
Altezza (sistema metrico) 150 mm
Autoclavabile Non autoclavabile
Colore Nero
Include Setaccio e cavo di messa a terra rimovibili
Dimensioni filettatura (sistema metrico) GL45
Product Type Imbuto di sicurezza con coperchio incernierato