Descrizione
- Imbuto di sicurezza per coperchio 'MARCO', V2.0 è un moderno imbuto per coperchio in HDPE di alta qualità con una resistenza estremamente elevata agli acidi, agli alcali e a molti prodotti chimici
- Il bordo di presa integrato sul coperchio dell'imbuto aumenta la presa senza dover toccare il coperchio eventualmente sagomato
- L'innovativo coperchio dell'imbuto con anello di tenuta integrato chiude il bordo dell'imbuto e impedisce la fuoriuscita di gas esplosivi o pericolosi per la salute
- Una robusta cerniera garantisce una lunga durata del meccanismo di chiusura
- Il tappo a vite rotante rende più facile avvitare e svitare l'imbuto del coperchio sul contenitore
- Con setaccio rimovibile per una facile pulizia
- La versione non conduttiva dell'imbuto del coperchio di sicurezza 'MARCO' V2.0 è in linea con lo schema di colori SCAT grazie alla sua colorazione blu e bianca
- Le versioni conduttive dell'imbuto del coperchio di sicurezza 'MARCO' V2.0 sono in nero e quindi si differenziano chiaramente per il colore dalla versione non conduttiva
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 140 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 300 mL |
| Materiale | HDPE, conduttivo elettrostatico |
| Altezza (sistema metrico) | 370 mm |
| Autoclavabile | Non autoclavabile |
| Colore | Nero |
| Include | Lancia (220 mm), setaccio rimovibile e cavo di messa a terra |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | S60/61 |
| Product Type | Imbuto di sicurezza con coperchio incernierato |