Learn More
Thermo Scientific™ Margatoxin, 99+%
528.00€ - 719.00€
Specifica
Descrizione White
Saggio 99+%
CAS 145808-47-5
Formula molecolare C178H286N52O50S7
Peso formulazione 4178.95
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15423759
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
J61103.!X
5 x 5 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15413759
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
J61103.!W
5 x 10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15433759
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
J61103.!Z
0.1 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
White
145808-47-5
4178.95
Margatoxin
Peptide that blocks voltage-dependent Kv1.3 potassium channels
99+%
C178H286N52O50S7
rMargatoxin; MgTx
Ambient temperatures
Powder