Learn More
Watson-Marlow Tubing Tubo di processo Marprene
Codice prodotto. 16600114
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.5 mm
0.8 mm
1.6 mm
2.4 mm
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
8.0 mm
Dimensione della confezione:
5m
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
16600114 3.2 mm 5m
17897933 0.5 mm 5m
17297216 0.8 mm 5m
12710478 1.6 mm Pezzo
17817943 2.4 mm 5m
17837943 4.8 mm 5m
12693036 6.4 mm Pezzo
13503870 8.0 mm 5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 16600114 Fornitore Watson-Marlow Tubing N. del fornitore 902.0032.J16
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Marprene - Tubo di processo a lunga durata. Marprene è un elastomero termoplastico di lunga durata resistente a un’ampia gamma di prodotti chimici.
  • Marprene è un elastomero termoplastico di lunga durata resistente a un’ampia gamma di prodotti chimici. Il marprene è altamente resistente agli agenti ossidanti quali ozono, perossidi e ipoclorito di sodio.
  • Marprene è l’esclusivo tubo per pompa peristaltica in elastomero termoplastico di Watson-Marlow. Dura almeno 10 volte quanto il tubo in altri materiali. I tubi a lunga durata fanno sì che i fermi impianto per la sostituzione di un tubo siano eventi rari, facilmente adattabili alla manutenzione generale.
  • Sempre la nostra prima raccomandazione, Marprene ha un’ampia compatibilità chimica, ed è altamente resistente agli agenti ossidanti come ozono, perossidi e ipoclorito di sodio. Marprene è beige e opaco alla luce visibile e ultravioletta, con bassa permeabilità all’ossigeno, al biossido di carbonio e all’azoto. È conforme agli standard USDA per la manipolazione degli alimenti.
  • Guida alla compatibilità chimica
  • Specifica
    Autoclavabile Autoclavable
    Diametro (sistema imperiale) interno 0.125 in.
    Diametro (sistema metrico) interno 3.2 mm
    Materiale TPE
    Overall Length (English) 16 ft.
    Overall Length (Metric) 5 m
    Spessore (sistema imperiale) 0.0625 in.
    Spessore (sistema metrico) 1.6 mm
    Colore Beige
    Durezza 62 to 68 (Shore A)
    Max. Operating Temperature (English) 176°F
    Max. Operating Temperature (Metric) 80°C
    Product Type Process Tubing