Learn More
Emma Safety Footwear Martino (Frontier 162) Safety Shoes
The executive safety shoe is made with the same care and attention to detail associated with high end luxury shoes. Brazilian 2 tone full grain leather combined with nubuck adds to the stylish look.
222.60€ - 248.04€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
---|---|
Tipo di chiusura | Laces |
Colore | Brown |
Progettazione | Martino (Frontier 162) |
Materiale rivestimento interno | Hydro-Tec™ Sanitized Silver & Wellness leather |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15908271
|
Emma Safety Footwear
MM16209039 |
39 |
222.60€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15918271
|
Emma Safety Footwear
MM16209040 |
40 |
222.60€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15928271
|
Emma Safety Footwear
MM16209041 |
41 |
222.60€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15805781
|
Emma Safety Footwear
MM16209042 |
42 |
225.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15938271
|
Emma Safety Footwear
MM16209043 |
43 |
222.60€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15948271
|
Emma Safety Footwear
MM16209044 |
44 |
248.04€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15958271
|
Emma Safety Footwear
MM16209045 |
45 |
248.04€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15968271
|
Emma Safety Footwear
MM16209046 |
46 |
248.04€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15978271
|
Emma Safety Footwear
MM16209047 |
47 |
222.60€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15988271
|
Emma Safety Footwear
MM16209048 |
48 |
222.60€
1 paio |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- S3-Safety shoe with sole plate for wet work
- Thermoplastic Polyurethane (TPU) Outsole
- Full grain leather construction
- ESD certified
- Chrome-free lining
- Sanitized
Specifica
EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 | |
Brown | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver & Wellness leather | |
Steel |
Laces | |
Martino (Frontier 162) | |
Leather |