Learn More
Novus Biologicals™ MARVELD1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18597671 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18597671 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18597671 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00083742T01
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Research Category Cancer
Bersaglio MARVELD1
Sinonimo bA548K23.8, FLJ22343, FLJ23440, GB14, MARVD1, MARVEL (membrane-associating) domain containing 1, MARVEL domain containing 1, MGC4415, MRVLDC1, putative MARVEL domain-containing protein 1, RP11-548K23.8
Simbolo del gene MARVELD1