Learn More
Aalborg™ Gas Mass Flow Controller
Descrizione
- Rigid metallic construction
- Built-in tiltable LCD readout
- Circuit protection
- Can be used as a portable device
- Engineering units or 0 to 100% displays
- TIO - Totalizer option
Certifications
NIST
Specifica
Specifica
| Tipo | Flow Controller |
| Accuracy | ±1% |
| Velocità di flusso dell'aria | 0 to 10 mL/min. |
| Tipo di gas | Air |
| Valori nominali pressione | 25 psig |
| Collegamenti | 0.63 cm (0.25 in.) compression fittings |
| Descrizione | Transports air |
| Intervallo di portata | 0 to 10 mL/min. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Indicates and controls set flow of gases |
| Dettagli alimentazione | 12 - 26V, 200mA (maximum) |
| Vedi altri risultati |