Learn More
Atago™ MASTER-100H Model Refractometer
Specifica
Specifica
| Tipo | Refractometer |
| Scale Range | 60 to 100 Brix |
| Modello | MASTER-100H |
| Accuracy | ±0.5% Brix |
| Ripetibilità | ±0.25% Brix |
| Tipo di bilancia | Brix |
| Da utilizzare con (applicazione) | Measuring jam, marmalade candy |
| Protezione IP | IP65 |
| Peso (sistema metrico) | 130 g |