Learn More
Atago™ Rifrattometro modello MASTER-93H
Codice prodotto. 10795973
Cambia vista
Click to view available options
Scale Range:
45 - 93% Brix
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Scale Range Dimensione della confezione
10795973 45 - 93% Brix Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10795973 Fornitore Atago™ N. del fornitore 2374
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.00€
    174.71€ / pezzi 1
    Risparmia 18.29€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Use this heat resistant refractometer for measuring high-temperature samples at their respective production sites. Atago™ MASTER-93H Model Refractometers feature a prism made of corrosion resisting tempered glass for longer service life.
  • Best suited for measuring jam, marmalade and candy
  • Easy to read and  hold
  • Designed for smooth sampling
  • Easy disposal of sample from the edge
  • Balanced structure
  • Streamlined body and the strong grip with rich texture
Specifica
Tipo Rifrattometro
Scale Range 45 - 93% Brix
Modello MASTER-93H
Accuracy ±0.5% Brix da 10 a 40 °C
Ripetibilità ±0.25% Brix
Tipo di bilancia Brix
Da utilizzare con (applicazione) Misurazione della marmellata, caramelle di gelatina
Peso (sistema metrico) 130 g