Learn More
Atago™ Rifrattometro controllo refrigerante-batteria modello MASTER-BC
Codice prodotto. 11496168
Cambia vista
Click to view available options
Scale Range:
Da 0 a –50 °C E.G./P.G. Temperatura di congelamento/1.150 a 1.300 Fluido batteria d20/20
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Scale Range Dimensione della confezione
11496168 Da 0 a –50 °C E.G./P.G. Temperatura di congelamento/1.150 a 1.300 Fluido batteria d20/20 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11496168 Fornitore Atago™ N. del fornitore 2931
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00€
    116.47€ / pezzi 1
    Risparmia 18.53€
    13% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
Use this refractometer for a variety of applications. Atago™ MASTER-BC Model Battery Coolant Checker Refractometer has an exclusive scale for measuring specific gravity of battery fluid and for checking the freezing temperature of ethylene glycol and propylene glycol.
  • For use with chemicals found in antifreeze mixtures in automobiles, thermal catalysts for solar power systems and other industrial applications
  • MASTER-BC is the successor model to the conventional BC-2E model
  • Scale is graduated in °C
  • Constructed of durable material suitable for salty and acid samples
Specifications
Tipo Rifrattometro controllo refrigerante-batteria
Scale Range Da 0 a –50 °C E.G./P.G. Temperatura di congelamento/1.150 a 1.300 Fluido batteria d20/20
Modello MASTER-BC
Tipo di bilancia Temperatura di congelamento, fluidi batteria a 20/20
Da utilizzare con (applicazione) Misurazione della gravità specifica del fluido della batteria e controllo della temperatura di congelamento dell'etilenglicole e del epropilenglicole utilizzati come antigelo nelle automobili
Peso (sistema metrico) 90 g
Temperature Range (Metric) 0 to -50°C Ethylene Glycol/Propylene Glycol