Learn More
Atago™ MASTER-RI Model Refractometer
Specifications
Specifications
| Tipo | Refractometer |
| Indice di rifrazione | 1.435 to 1.520 |
| Modello | MASTER-RI |
| Da utilizzare con (applicazione) | Measuriing the refractive index of vegetable oil, petroleum, oil slicks |
| Peso (sistema metrico) | 130 g |