Learn More
Atago™ MASTER-S/MillM Model Salinity Refractometer
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
MASTER-S/MillM Model Salinity Refractometer
MASTER-S/MillM Model Salinity Refractometer
Specifica
Specifica
| Tipo | Salinity Refractometer |
| Scale Range | 0 to 100 Salinity, 1.000 to 1.070 Specific Gravity |
| Modello | MASTER-S/MillM |
| Tipo di bilancia | Salinity, Specific gravity |
| Da utilizzare con (applicazione) | Measures the salinity and specific gravity of seawater, and utilizes a new material that is durable against salty samples |
| Peso (sistema metrico) | 110 g |