Learn More
Atago™ MASTER-S10α Model Salinity Refractometer
Specifica
Specifica
| Tipo | Salinity Refractometer |
| Scale Range | 0 to 10 g/100 g Sodium Chloride |
| Modello | MASTER-S10α |
| Accuracy | ±0.2% at 10 to 30°C |
| Tipo di bilancia | Sodium chloride |
| Da utilizzare con (applicazione) | Designed to control the concentration of saltwater, such as in cooking or rinsing seafood |
| Protezione IP | IP65 |
| Peso (sistema metrico) | 105 g |