Learn More
Atago™ MASTER-S28α Model Salinity Refractometer
Codice prodotto. 11376861
Cambia vista
Click to view available options
Scale Range:
0 to 28 g/100 g Sodium Chloride
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Scale Range Dimensione della confezione
11376861 0 to 28 g/100 g Sodium Chloride Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11376861 Fornitore Atago™ N. del fornitore 2481
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.00€
    145.59€ / pezzi 1
    Risparmia 17.41€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
Specifica
Tipo Salinity Refractometer
Scale Range 0 to 28 g/100 g Sodium Chloride
Modello MASTER-S28α
Accuracy ±0.2% at 10 to 30°C
Tipo di bilancia Sodium chloride
Da utilizzare con (applicazione) Controlling the concentration of saltwater Used in rinsing seafood or salinity in cooking
Peso (sistema metrico) 90 g