Learn More
Greiner Bio-One MASTERBLOCK™ 96 Deep Well Conical Bottom 2mL Storage Plate
Codice prodotto. 10534821
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
N. per confezione:
1
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 10534821
Marca: Greiner Bio-One 780270
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Suitable for cultivating bacteria or yeasts. Greiner Bio-One MASTERBLOCK™ 96 Deep Well Conical Bottom 2mL Storage Plate is also suitable for storing sample material.
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Non-pyrogenic
  • Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
  • Sealable with adhesive films and heat sealer
  • High temperature resistance
  • High chemical resistance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Matrice 8 x 12
Autoclavabile Not Autoclavable
Imballaggio Individually Wrapped
Binding Type Non Binding
Colore Clear
Materiale Polypropylene
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione 0.1 to 2.0 mL
Sterilità Non-sterile
Total Volume (Metric) Well 2 mL
Forma pozzetto Square, Conical Bottom (V-well)
Senza Dnasi Yes
RCF max 4800 x g (swinging bucket rotor)
N. per custodia 50
N. per confezione 1
Quantità 50/Cs.
Senza RNasi Yes
Temperature Range (Metric) -196°C to +121°C
Colore pozzetto Clear