Learn More
Greiner Bio-One Masterblock™ 96-well MicroPlates
Codice prodotto. 10023241
Cambia vista
Click to view available options
Forma pozzetto:
Conico
Rotondo
Total Volume (Metric) Well:
1 ml
2 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Forma pozzetto Total Volume (Metric) Well Dimensione della confezione
10023241 Rotondo 1 ml pezzi 50
10688821 Conico 2 ml pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10023241 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 780201
Sample Preparation and Storage Essentials
Usa il codice promozionale 27996
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 30-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from polypropylene for excellent chemical and thermal resistance. Greiner Bio One™ Masterblock™ 96-Well Microplates feature raised wells to accommodate thermal or adhesive sealing.
Unique Masterblock design is suitable for applications where larger working volumes are required such as liquid storage in compound libraries.
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Non-pyrogenic
  • Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
  • Traceable to production through a defined LOT number system
  • Ideal microplates for storing sample material and cultivating bacteria or yeasts
  • Compatible with automated systems
  • Uniform external dimensions and tolerances
  • Alphanumeric well coding
  • High chemical resistance
  • High temperature resistance (-196°C to + 121°C)
  • Sealable with adhesive films and heat sealer 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità DIN ISO 9001
Certificato
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Matrice 8 x 12
Colore Naturale
Materiale Polipropilene
No. of Wells 96
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Non trattata
Total Volume (Metric) Well 1 ml
Forma pozzetto Rotondo
Senza Dnasi
Da utilizzare con (applicazione) Micropiastre ideali per la conservazione del materiale da campionare, nonché per la coltivazione di batteri o lieviti
Compatibilità piastre
Quantità Confezione da 50
Senza RNasi
Temperature Range (Metric) Da –196 a 121 °C