Learn More
Greiner Bio-One Micropiastre da 96 pozzetti in polipropilene con fondo a V pieno Masterblock™
Codice prodotto. 10678821
Click to view available options
Colore:
Incolore
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 10678821
Marca: Greiner Bio-One 780271
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Color:Clear; Sterility:Sterile; Lid:Without Lid
  • Footprint compatible with automated systems
  • Can be traced to production through defined LOT number system
  • ideal for storage of active agents, patient samples, biomolecules and reagents and cultivation of bacteria or yeasts
  • Uniform external dimensions and tolerances
  • Alphnumeric well coding
  • Free of detectable DNase, RNase and human DNA
  • Non-pyrogenic
  • Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità DIN ISO 9001
Certificato RNase-/DNase, pyrogen free
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Matrice 8 x 12
Imballaggio 1/Pk., 50/Cs.
Colore Incolore
Product Type 96-well Microplate
Materiale Polipropilene
No. of Wells 96
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Non trattata
Total Volume (Metric) Well 2 mL
Forma pozzetto Conical Bottom (V-well)
Senza Dnasi
N. per custodia 50
Quantità Confezione da 50
Senza RNasi
Temperature Range (Metric) Da –196 a 121 °C