Learn More
Eppendorf™ Mastercycler™ Nexus GSX1e
Codice prodotto. 15188834 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione
15188834 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15188834 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 6347000041
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Content And Storage GB Plug
Tensione 230 V
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz, 700 W
Product Type Mastercycler Nexus GSX1e
Altezza (sistema metrico) 320 mm
Larghezza (sistema metrico) 250 mm
Profondità (sistema metrico) 410 mm
Frequenza 50 to 60 Hz
Velocità rampa 5°C/s
Materiale Aluminum
Intervallo gradienti 20°C