Learn More
Eppendorf™ Mastercycler™ X40
Codice prodotto. 17899058 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di spina:
EU
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di spina Dimensione della confezione
17899058 EU Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17899058 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 6381000018
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Mastercycler X40 combines properties that raise your standard in end-point PCR. Classic features such as a 12-column gradient and ideal block temperature homogeneity are enhanced by an easy, intuitive user interface, a touchscreen and a protective SafeLid to protect your samples from evaporation.
  • SafeLid for evaporation protection
  • Small footprint (less than a piece of paper)
  • Lightweight
  • Touchscreen
  • Intuitive software and user interface
  • Program migration feature
  • Visionize Labsuite connection possible
  • Low noise level
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Block Format Fixed
Precisione termica ±0.15°C
Uniformità termica 20°C to 72°C ≤±0.2°C, 72°C to 95°C ≤±0.3°C
Dimensions 24.5 x 38.5 x 23 cm (9.7 x 15.2 x 9.1 in.)
Capacità 0.1 to 0.2 mL/Well
Product Type Thermal Cycler
Warranty 2 Years
Intervallo termico 4°C to 99°C
Interfaccia utente Touchscreen
Materiale Aluminum
N. di programmi 5000
Intervallo gradienti 1°C to 30°C
Coperchio riscaldato 37°C to 110°C
Velocità di riscaldamento max (blocco termico) 3.3 °C/sec.
Velocità di raffreddamento max 1.5°C/sec.
Peso 7.25 kg
Configurazioni blocchi 96-well
Tipo di spina EU