Learn More
Eppendorf™ Mastercycler X50s 96-Well Silver Block Thermal Cycler PROMO
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15896721 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensions:
27.5 x 43 x 33 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensions Dimensione della confezione
15896721 27.5 x 43 x 33 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15896721 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 6311000010
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Il nuovo Mastercycler X50 è l'elegante sintesi di velocità, flessibilità e ottimizzazione della PCR per applicazioni PCR di ricerca e standardizzazione per applicazioni PCR di routine, come test sul cibo ecc. Un nuovo concetto con touch screen molto intuitivo che ha tutti questi vantaggi sempre a portata di mano.
  • Velocità iniziale di riscaldamento: fino a 10 °C/s
  • Velocità iniziale di riscaldamento: 10 °C/s
  • Esattezza temperatura blocco: ± 0,15 °C
  • L'unità può essere controllata solo con Mastercycler X50 con l'interfaccia touchscreen
  • Concetto flexlid™: la regolazione automatica dell'altezza del coperchio consente di utilizzare tutti i tipi di consumabili PCR
  • Ingombro ridotto
  • 2 anni di garanzia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Block Format Fixed
Precisione termica ±0.15°C
Content And Storage Operating Manual, Certificate of Uniformity, and Main Power Cord with EU and US Plugs
Uniformità termica Block Homogeneity 20°C to 72°C ≤ ±0.2°C, 95°C ≤ ±0.3°C
Dimensions 27.5 x 43 x 33 cm
Capacità 96
Tensione 110/230 V
Tipo di display Touchscreen
Product Type Real Time PCR Instrument
Altezza (sistema imperiale) 13 in.
Profondità (sistema imperiale) 17 in.
Altezza (sistema metrico) 33 cm
Larghezza (sistema metrico) 27.5 cm
Warranty 2 Years
Larghezza (sistema imperiale) 10.8 in.
Profondità (sistema metrico) 43 cm
Intervallo termico 4°C to 99°C
Da utilizzare con (applicazione) PCR
Lunghezza (sistema imperiale) 17 in.
Lunghezza (sistema metrico) 43 cm
Wattage 850 W
Velocità rampa max 10°C/s
N. di programmi 1000
Intervallo gradienti 1°C to 30°C
Coperchio riscaldato 37°C to 110°C
Velocità di raffreddamento max 5°C/s
Peso 11.5 kg (25.4 lb.)
Configurazioni blocchi 96-well