Learn More
Eppendorf™ Mastercycler™ X50
Codice prodotto. 15886721 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Descrizione:
X50i
X50r
X50t
Content And Storage:
Aluminum Block and Pressure Lid
Silver Block
Velocità di raffreddamento max:
2.3°C/s
5°C/s
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Descrizione Content And Storage Velocità di raffreddamento max Dimensione della confezione
15886721 X50t Aluminum Block and Pressure Lid 2.3°C/s Pezzo
15856721 X50i Silver Block 5°C/s Pezzo
15876721 X50r Aluminum Block and Pressure Lid 2.3°C/s Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15886721 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 6306000010
In stock
Il nuovo Mastercycler X50 è l'elegante sintesi di velocità, flessibilità e ottimizzazione della PCR per applicazioni PCR di ricerca e standardizzazione per applicazioni PCR di routine, come test sul cibo ecc. Un nuovo concetto con touch screen molto intuitivo che ha tutti questi vantaggi sempre a portata di mano.
  • Velocità iniziale di riscaldamento: fino a 10 °C/s
  • Velocità iniziale di riscaldamento: 10 °C/s
  • Esattezza temperatura blocco: ± 0,15 °C
  • L'unità può essere controllata solo con Mastercycler X50 con l'interfaccia touchscreen
  • Concetto flexlid™: la regolazione automatica dell'altezza del coperchio consente di utilizzare tutti i tipi di consumabili PCR
  • Ingombro ridotto
  • 2 anni di garanzia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Precisione termica ±0.15°C
Content And Storage Aluminum Block and Pressure Lid
Tensione 110 to 230 V
Altezza (sistema metrico) 33 cm
Larghezza (sistema metrico) 27.5 cm
Profondità (sistema metrico) 43 cm
Intervallo termico 4°C to 99°C
Descrizione X50t
Velocità di raffreddamento max 2.3°C/s