Learn More
Eppendorf™ Mastercycler X50l Thermal Cycler
Codice prodotto. 15866721 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo termico:
4°C to 99°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo termico Dimensione della confezione
15866721 4°C to 99°C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15866721 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 6303000010
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Requires
Mastercycler X50 with touchscreen controller
Eppendorf™ Mastercycler X50 thermal cycler is the elegant synthesis of speed, flexibility and PCR optimization for research PCR applications and standardization for routine PCR applications. A new highly intuitive touch screen concept puts all of those benefits at your fingertips.
  • Unit can only be controlled with Mastercycler X50 with touch screen interface
  • Innovative 2D-Gradient for advanced PCR optimization
  • Heating rate: 5°C/s
  • Block temperature accuracy: ±0.15°
  • Flexlid™ concept: automatic height adjustment of the lid allows you to use all types of consumables
  • Small footprint
  • 2 year warranty
Certifications
Declaration of Conformity
Warranty
2 year warranty
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Precisione termica ±0.15°C
Content And Storage Operating Manual, Certificate of Uniformity and Main Power Cord with EU and US Plugs
Uniformità termica Block Homogeneity 20°C to 72°C ≤±0.2°C, 95°C ≤±0.3°C
Dimensions 27.5 × 43 × 33 cm
Capacità 96 x 0.2 mL PCR Vessels, 1 PCR Plate 8 × 12
Tensione 110  to 230 V
Tipo di display Status Screen
Product Type Thermal Cycler
Altezza (sistema imperiale) 13 in.
Profondità (sistema imperiale) 17 in.
Altezza (sistema metrico) 33 cm
Larghezza (sistema metrico) 27.5 cm
Warranty 2 Year
Larghezza (sistema imperiale) 10.8 in.
Profondità (sistema metrico) 43 cm
Intervallo termico 4°C to 99°C
Da utilizzare con (applicazione) PCR
Lunghezza (sistema imperiale) 17 in.
Lunghezza (sistema metrico) 43 cm
Wattage 850 W
Velocità rampa max 5°C/s
N. di programmi 1000
Descrizione X50l
Intervallo gradienti 1°C to 30°C
Coperchio riscaldato 37°C to 110°C
Peso 10.7 kg (23.6 lb.)
Configurazioni blocchi 96-well Aluminum Block