Learn More
Masterflex™ Testa pompante con struttura in alluminio anodizzato e acetale, tubo in PTFE rigido MasterFlex™
Codice prodotto. 11785978 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Testa per pompa con tubo in PTFE rigido
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
11785978 Testa per pompa con tubo in PTFE rigido Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11785978 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 7739000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1472.90€
    1117.65€ / pezzi 1
    Risparmia 355.25€
    24% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Transfer liquid containing small particulates with this pump head. Masterflex™ Rigid PTFE-Tubing Pump Head is ideal for applications such as filtration, chemical injection or high-purity sampling. Designed for high-purity fluids and aggressive organic solvents.
  • PTFE pump head uses 4 or 6 mm O.D. rigid PTFE-tubing sets
  • PTFE tubing is the only wetted part, ensuring fluid purity and excellent chemical compatibility
  • Delivers a wide range of flow rates at pressures up to 100 psi (6.9 bar)
  • Six-roller pump head with adjustable occlusion
  • Tighten occlusion for higher pressure, loosen for longer tubing life
  • Transfer liquid containing small particulates
  • Compatible with L/S drives that accept two or more pump heads (1/10 hp minimum)
  • For best results operate at 1 to 300 rpm
Specifica
Portata Da 0.06 a 17 ml/min.
Da utilizzare con (applicazione) Per fluidi ad alta purezza e solventi organici aggressivi
N. di rulli 6
Tipo di occlusione Regolabile
Overall Depth (Metric) 5.7 cm
Overall Height (Metric) 12 cm
Larghezza complessiva (sistema metrico) 8.3 cm
Quantità 1 ciascuno
Materiale rullo Acciaio inox
Tipo di tubi Tubo in PTFE rigido
Tipo Testa per pompa con tubo in PTFE rigido
Speed da 1 a 300 rpm