Learn More
Masterflex™ C-Flex™ I/P™ High-Performance Precision Pump Tubing
Ensure optimal Masterflex™ pump performance with this tubing. Masterflex™ C-Flex™ I/P™ High Performance Precision Pump Tubing combines biocompatibility of silicone with chemical resistance similar to Tygon™. Ideal for applications involving pressure, suction lift and viscous fluids.
163.00€ - 216.00€
Specifica
Product Type | Pump Tubing |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | C-Flex |
Da utilizzare con (applicazione) | For general-purpose lab uses requiring high performance and long life |
Min. Operating Temperature (Metric) | -40°C |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11761209
|
Masterflex™
06424-70 |
70 |
183.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11859631
|
Masterflex™
06424-88 |
88 |
163.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11711239
|
Masterflex™
06424-89 |
89 |
216.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Exceptional tensile and tear strength, good biocompatibility, low gas permeability and a smooth surface
- General purpose lab tubing for applications requiring high performance and long life
- Thicker wall compared to Precision pump tubing
- Lot-to-lot consistency for superior accuracy and repeatability
- Provides longer life than other platinum and peroxide silicone tubing formulations
- Very low protein binding
- Heat sealable, weldable
- Better resistance to pH fluctuation
- Complies with USP Class VI, EP, REACH, RoHS, ADCF
- Economical
- Opaque White
Specifica
Pump Tubing | |
C-Flex | |
-40°C | |
Opaque White |
Autoclavable | |
For general-purpose lab uses requiring high performance and long life | |
Low | |
135°C |