Learn More
Masterflex™ Tubo per pompa C-Flex bianco opaco Masterflex™
Ensure optimal Masterflex™ pump performance with C-Flex™ Tubing. Masterflex™ C-Flex™ I/P™ Precision Pump Tubing combines biocompatibility of silicone with chemical resistance similar to Tygon™.
204.00€ - 257.00€
Specifica
Product Type | Tubazioni per pompa |
---|---|
Autoclavabile | Sì |
Materiale | C-Flex |
Overall Length (Metric) | 7.62 m |
Da utilizzare con (applicazione) | general-purpose lab uses requiring high performance and long life |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Pressione massima | Portata | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Pressione massima | Portata | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11755029
|
Masterflex™
06424-26 |
26 | 40 psi | 0.01 to 4L/min. |
218.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11795148
|
Masterflex™
06424-73 |
73 | 40 psi | 0.01 to 8L/min. |
204.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11847893
|
Masterflex™
06424-82 |
82 | 20 psi | Da 0.02 a 13 l/min. |
257.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Exceptional tensile and tear strength, good biocompatibility, low gas permeability and a smooth surface
- Ideal general purpose lab tubing for applications requiring high performance and long life
- Custom extruded to fit Masterflex™ pumps
- Lot-to-lot consistency for superior accuracy and repeatability
- Provides longer life than other platinum and peroxide silicone tubing formulations
- Very low protein binding
- Heat sealable, weldable
- Better resistance to pH fluctuation
- Complies with USP Class VI, EP, REACH, RoHS, ADCF
- Economical
Specifica
Tubazioni per pompa | |
C-Flex | |
general-purpose lab uses requiring high performance and long life | |
Basso | |
135°C |
Sì | |
7.62 m | |
-40°C | |
Bianco opaco |