Learn More
Masterflex™ Tubo per pompa in silicone C-Flex™ Masterflex™
Codice prodotto. 11715128
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
13
14
16
17
18
25
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni dei tubi unitSize
11715128 16 Pezzo
11705128 14 Pezzo
11725108 25 Pezzo
11745128 18 Pezzo
11795118 13 Pezzo
11735128 17 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11715128 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 0642416
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use this general purpose lab tubing for applications requiring high performance and long life. Masterflex™ C-Flex™ L/S™ Precision Pump Tubing combines biocompatibility of silicone with chemical resistance similar to Tygon™.
  • Exceptional tensile and tear strength, good biocompatibility, low gas permeability and a smooth surface
  • Custom extruded to fit Masterflex™ pumps
  • Provides longer life than other platinum and peroxide silicone tubing formulations
  • ery low protein binding
  • Heat sealable, weldable
  • Better resistance to pH fluctuation
  • Complies with USP Class VI, EP, REACH, RoHS, ADCF
  • Economical
  • Opaque White
Specifica
Autoclavabile Sì
Diametro (sistema imperiale) interno 0.12 in.
Diametro (sistema metrico) interno 3.1 mm
Materiale Silicone
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.62 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 16 mm
Overall Length (English) 24.9 ft.
Overall Length (Metric) 7.5 m
Da utilizzare con (applicazione) Per usi generici in laboratorio che richiedono ottime prestazioni e lunga durata
Min. Operating Temperature (Metric) °
Dimensioni dei tubi 16
Portata 0.8 to 480mL/min.
Flessibile flangiato 1/8 in.
Altezza (sistema metrico) 8.8 m
Permeabilità del gas Bassa
Colore Bianco opaco
Pressione massima 40 psi
Livello di vuoto 140 mbar
Max. Operating Temperature (Metric) 135°C
Product Type Tubo per pompa