Learn More
Masterflex™ Tubo per pompa Tygon E-Lab chiaro Masterflex™
Descrizione
Use this tubing for general laboratory applications. Clear Tygon™ E-Lab Pump Tubing is ideal for inorganic chemicals and viscous fluids.
- Clear tubing for easy flow monitoring
- Nonaging, nonoxidizing
- Low gas permeability
- High dielectric constant
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Diametro (sistema metrico) interno | 6.4 mm |
| Materiale | Tygon E-Lab |
| Overall Length (Metric) | 1500 cm |
| Da utilizzare con (applicazione) | general transfer applications |
| Min. Operating Temperature (Metric) | -46°C |
| Quantità confezione | 1 Each |
| Dimensioni dei tubi | 24 |
| Portata | 2.8 to 1700mL/min. |
| Flessibile flangiato | 1/4 in. |
| Vedi altri risultati |